主要文件
Z291935
Supelco
WISP 48 孔自动进样器样品瓶
PP caps preassembled pack, PTFE liner
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121806
NACRES:
NB.11
材料
PTFE liner
特點
closure type polypropylene cap
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度
15 mm × 45 mm
容積
4 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
容量为 4mL 的透明玻璃螺纹样品瓶,采用 0.01 英寸厚白色 PTFE 隔垫和 PP 瓶盖。
由硼硅酸盐玻璃构成。使用 11mm 隔垫和 13-425 螺纹瓶盖的螺纹样品瓶。
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
法律資訊
WISP is a trademark of Waters
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)