主要文件
Z282081
Sigma-Aldrich
Coors apothecary mortar
O.D. × H 100 mm × 59 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41101702
NACRES:
NB.35
材料
alumina
製造商/商標名
Coorstek 60382
外徑 × 高度
100 mm × 59 mm
相关类别
一般說明
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Mortar shaped for easy handling. Outside glazed except for bottom. Order pestle separately.
法律資訊
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z282081-1EA4061833578759