主要文件
SLW718234
Pyrex® Mortar
100 mL
别名:
Pyrex, SciLabware 718234
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.35
製造商/商標名
718234
SciLabware
高度
60 mm
外徑
80 mm
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • For use with Pyrex Pestle
  • Ideal for preparing compounds, mixing and grinding powders
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)