主要文件
Z231533
Duroplan petri dishes
O.D. × H 100 mm × 20 mm
别名:
217554804
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.14
材料
borosilicate glass
無菌
non-sterile
特點
lid
包裝
case of 10 ea
製造商/商標名
DURAN® 217554804
存貨情形
not available in USA and Canada
外徑 × 高度
100 mm × 20 mm
皿容量
~150 mL
皿直徑
100 mm
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Supplied in pairs as dish and cover. These petri dishes are manufactured to give even distribution of culture media and distortion-free transparency. Meet DIN 12339 standard.
法律資訊
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1