Key Documents
SLW1480/08D
Pyrex® Petri dish
diam. × H 100 mm × 20 mm
别名:
Pyrex, SciLabware 1480/08D
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
無菌
non-sterile
特點
lid
包裝
pack of 10 ea
製造商/商標名
SciLabware 1480/08D
底座外徑
94 mm
直徑× 高度
100 mm × 20 mm
皿容量
~150 mL
頂端內徑
95 mm
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Specially formed to ensure even wall thickness and consistent optical performance
  • Will withstand repeated autoclaving
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)