包裝
pkg of 1 L
製造商/商標名
Ace Glass 662423
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
直径为0.75至12英寸的蒸馏塔的高效、自润湿、突出的金属倾卸式填料。 最大回流速度约为3.4 L / h。 0.16平方英寸大小的可用空间为94%,0.24平方英寸大小的可用空间为96%。 每个包装的包装量约为 1 L。包装高度可达20英尺而不会变形。
法律資訊
Pro-Pak is a registered trademark of Cannon Instruments Co.
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z210552-1PAK | 4061832348605 |