主要文件
Z210544
Pro-Pak ® 蒸馏填料
0.16 in.2, Monel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104812
NACRES:
NB.43
包裝
pkg of 1 L
製造商/商標名
Ace Glass 662409
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
直径为0.75至12英寸的蒸馏塔的高效、自润湿、突出的金属倾卸式填料。 最大回流速度约为3.4 L / h。 0.16平方英寸大小的可用空间为94%,0.24平方英寸大小的可用空间为96%。 每个包装的包装量约为 1 L。包装高度可达20英尺而不会变形。
法律資訊
Pro-Pak is a registered trademark of Cannon Instruments Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
Z210544-1PAK4061832348599