材料
aluminum support
silica gel matrix
特點
binder Polymeric
fluorescent indicator
包裝
pkg of 25 ea
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
層厚度
200 μm
板長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
粒徑
25 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于吸附、分配和离子交换技术的薄层色谱 (TLC) 板。可选择玻璃、聚酯或铝质等六种不同材料的板。Sigma-Aldrich 薄层层析板上的硅胶吸附层含有聚合物粘合剂;高度纯化的硅胶板含有石膏/聚合物粘合剂。
- 硅胶 — 用于从弱极性到强极性的分离,孔径 60Å
- 高纯度硅胶 —·经酸洗,用于分离黄曲霉素
- 纤维素 —·用于分配色谱(SigmaCell 100 型纤维素)
- 纤维素 PEI —·用于分离弱阴离子(氨基酸、多肽)。PEI 板可能会稍稍变黄,这会影响分离。使用蒸馏水对板进行预展开,尽可能去除黄色。
- 手性硅 —·用于以配体交换方式分离光学活性同分异构体,孔径 60Å
應用
- 用生物氧化锌基超疏水膜开发油水分离方法:用氧化锌开发环境友好型油水分离方法,体现水处理技术应用潜力及可持续性意义(Beagan et al., 2024)。
- 促进生菜生长,减少铬摄入:合用氧化锌和铁纳米颗粒促进污染土壤中的植物生长并减少重金属摄入,具有环境和农业科学应用价值(Sameer et al., 2024)。
- 金属氧化物表面改性纳米颗粒的稳定性和毒性:研究氧化锌表面改性对纳米颗粒稳定性和潜在毒性的影响,为纳米颗粒在生物技术和材料科学中的更安全应用提供参考(Monem et al., 2024)。
- 开发先进气敏材料:在氧化锌纳米棒中引入缺陷以增强甲烷气敏性,说明这种材料可用于开发环境监测用高级传感器(Li et al., 2024)。
法律資訊
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z193291-150EA | |
Z193291-1PAK | 4061838552617 |
Z193291-74EA |