主要文件
Z150096
Sigma-Aldrich
Pressure relief valve for Kilo-Lab® cylinders
brass, NPTM 1/4 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40141600
NACRES:
NB.43
材料
brass
NPTM
1/4 in.
相关类别
一般說明
Set to release at 200psi.
法律資訊
Kilo-Lab is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)