Key Documents
51354-U
用于 HPLC 的 MXP 高压阀
stainless steel, pkg of 1 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115854
NACRES:
SB.51
材料
stainless steel
描述
MXP7900-000 2-position, 6-port
包裝
pkg of 1 ea
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
MXP7900-000 阀是标准的 2 位 6 通切换阀,专为传统 HPLC 和相关技术而设计,用于传统样品进样或为您的系统提供双色谱柱功能。
MXP9900-000 阀适用于有生物兼容性要求的应用。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)