Merck
W6675
D -葡萄糖-1- 13 C
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
别名:
葡萄糖-1-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC5H12O6
CAS号:
分子量:
181.15
Beilstein:
2263682
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
等級
cGMP
同位素純度
≥99 atom % 13C
化驗
≥98% (CP)
光學活性
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
質量偏移
M+1
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
OC[C@H]1O[13CH](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i6+1
InChI 密鑰
WQZGKKKJIJFFOK-USBRANDWSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)