Merck
W6632
D-葡萄糖-1,2-13C2
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
别名:
葡萄糖-1,2-13C2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C2C4H12O6
分子量:
182.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
等級
cGMP
同位素純度
≥99 atom % 13C
化驗
≥98% (CP)
光學活性
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
質量偏移
M+2
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13C@@H](O)[13CH]=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i1+1,3+1
InChI 密鑰
GZCGUPFRVQAUEE-SZEFTZBMSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)