Merck
W356700
Sigma-Aldrich
4-甲氧基肉桂醛
≥98%, stabilized
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H4CH=CHCHO
CAS号:
分子量:
162.19
FEMA號碼:
3567
歐洲委員會號碼:
11919
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
感官的:
cinnamon; spicy
生物源:
synthetic
食物過敏原:
no known allergens
生物源
synthetic
品質等級
化驗
≥98%
包含
α-Tocopherol, synthetic as stabilizer
bp
145 °C/7 mmHg (lit.)
mp
55-60 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
cinnamon; spicy
SMILES 字串
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h2-8H,1H3/b3-2+
InChI 密鑰
AXCXHFKZHDEKTP-NSCUHMNNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
trans-p-Methoxycinnamaldehyde is an aromatic aldehyde reported to be found in Korean mint.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
140.0 °F - closed cup
閃點(°C)
60 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Five hTRPA1 agonists found in indigenous Korean mint, agastache rugosa.
Moon H, et al.
PLoS ONE, 10(5), e0127060-e0127060 (2015)