Merck
W326704
Sigma-Aldrich
2,4-二甲基-5-乙酰基噻唑
≥97%
别名:
2,4-二甲基-5-乙酰基噻唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H9NOS
CAS号:
分子量:
155.22
FEMA號碼:
3267
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
2336
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
15.011
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
生物源
synthetic
品質等級
等級
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
化驗
≥97%
折射率
n20/D 1.543 (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
密度
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
musty; nutty; earthy
SMILES 字串
CC(=O)c1sc(C)nc1C
InChI
1S/C7H9NOS/c1-4-7(5(2)9)10-6(3)8-4/h1-3H3
InChI 密鑰
BLQOKWQUTLNKON-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
免責聲明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
219.2 °F - closed cup
閃點(°C)
104 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)