About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6OS
CAS号:
分子量:
102.15
FEMA號碼:
3266
Beilstein:
105201
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
2337
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
15.012
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
推荐产品
生物源
synthetic
等級
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
蒸汽密度
>1 (vs air)
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.528 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
密度
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
garlic; meaty; alliaceous; vegetable
SMILES 字串
O=C1CCSC1
InChI
1S/C4H6OS/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H2
InChI 密鑰
DSXFPRKPFJRPIB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
玻璃瓶包装
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
172.4 °F - closed cup
閃點(°C)
78 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
W326607-1KG | |
W326607-250G-K | 4061837820229 |
W326607-25G-K | 4061837820236 |
W326607-SAMPLE-K | 4061837820243 |
W326607-100G | |
W326607-100G-K | |
W326607-1KG-K | 4061837820212 |
W326607-250G | |
W326607-25G | |
W326607-SAMPLE |