W235105
丁酸环己酯
FG
别名:
Butanoic acid cyclohexyl ester, Butyric acid cyclohexyl ester, Cyclohexyl butanoate
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2CO2C6H11
CAS号:
分子量:
170.25
FEMA號碼:
2351
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
2082
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.230
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
推荐产品
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
化驗
98%
折射率
n20/D 1.4425 (lit.)
bp
202-203 °C/700 mmHg (lit.)
密度
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
apple; pineapple
SMILES 字串
CCCC(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-6-10(11)12-9-7-4-3-5-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI 密鑰
VZHUBBUZNIULNM-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
172.4 °F - closed cup
閃點(°C)
78 °C - closed cup