等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
化驗
≥99%
環保替代產品特色
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
300 °C (lit.)
mp
132-135 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
環保替代類別
, Aligned
感官的
cinnamon; honey; spicy; floral; sweet
SMILES 字串
OC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+
InChI 密鑰
WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 用于增强耐酸性和肠粘附性的单细胞口服给药平台:这项研究利用反式肉桂酸开发了一种新型口服给药系统,增强了耐酸性和肠粘附性,为药物和生物医学应用带来了重大进展(Wei等人,2024年)。
- 评估L-精氨酸溶液作为蜂胶提取溶剂:酚类成分、抗氧化、抗菌活性和体外生物利用度:这项研究强调了反式肉桂酸的溶剂特性,提供了其在从天然来源提取生物活性化合物中的用途的见解,为食品科学和营养保健品方面的进步做出了贡献(Mergen Duymaz等人,2024年)。
- 来自夏季雪片莲,石蒜科生物碱来源的肉桂酸酯4-羟化酶(CYP73A)和对香豆酰3′-羟化酶(CYP98A)的表征:这项研究使用反式肉桂酸来研究植物生物合成途径中的酶活性,为开发生物工程策略以合成天然产物提供了宝贵的信息(Karimzadegan等人,2024年)。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
320.0 °F - closed cup
閃點(°C)
160 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
W228826-100G | |
W228826-100G-K | 4061837509155 |
W228826-25G-K | 4061835565382 |
W228826-SAMPLE-K | 4061837509162 |
W228826-1KG | |
W228826-1KG-K | 4061834323013 |
W228826-25G | |
W228826-5KG | |
W228826-SAMPLE |