About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)6CO2CH2CH2CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
214.34
FEMA號碼:
2080
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
401
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.120
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
meets purity specifications of JECFA
推荐产品
等級
FG
Fragrance grade
Halal
natural
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
描述
mixture of isoamyl octanoate and 2-methylbutyl octanoate
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
267-268 °C
密度
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
coconut; green; waxy; fruity; pineapple; sweet
SMILES 字串
CCCCCCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C13H26O2/c1-4-5-6-7-8-9-13(14)15-11-10-12(2)3/h12H,4-11H2,1-3H3
InChI 密鑰
XKWSWANXMRXDES-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
天然存在:苏格兰威士忌、波本威士忌、葡萄酒、香蕉、苹果和草莓。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
W208019-SAMPLE | 4061838190826 |
W208019-100G | 4061838179456 |
W208019-1KG | 4061834403647 |
W208019-4KG |