Merck
W206016
Sigma-Aldrich
丁酸异戊酯
natural, ≥98%, FCC, FG
别名:
3-methyl butanoate, 3-methylbutyl butanoate, 3-methylbutyl butyrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2CO2CH2CH2CH(CH3)2
CAS号:
分子量:
158.24
FEMA號碼:
2060
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
282
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.055
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質等級
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
蒸汽密度
5.45 (vs air)
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
密度
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
apple; banana; melon; fruity; ethereal; sweet; tropical
SMILES 字串
CCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-5-9(10)11-7-6-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
天然存在:甜瓜、木瓜、啤酒花油、葡萄白兰地、波本威士忌、蜂蜜、菠萝蜜。
應用
  • Olfactory behavioral responses of two Drosophila species and their pupal parasitoid to volatiles from bananas.: Research indicates isoamyl butyrate′s role in the olfactory response of fruit flies and parasitoids, providing insights into pest management strategies (Bi et al., 2023).
生化/生理作用
2.0% 时的气味
5ppm 时的味道
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
138.2 °F
閃點(°C)
59 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 50-50 (1999)
Global Trade Item Number
货号GTIN
W206016-1KG-K4061837875960
W206016-20KG-K4061837875977
W206016-4KG-K4061837875984
W206016-100G-K
W206016-1KG
W206016-SAMPLE-K4061837875991