主要文件
SYNF668000
Synthware Erlenmeyer flask
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 29/42
别名:
Synthware F668000, glass conical flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.51
材料
flat bottom
glass flask
接合處
joint neck24/40
joint: ST/NS29/42
無菌
non-sterile
特點
without cap
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F668000
容量
1,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
With joint. Stopper is not supplied. All sizes including 1L flasks are hand-blown from tubing to ensure heavy and uniform wall.
其他說明
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)