主要文件
SYNC373230
Synthware chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 26.0 mm × 305 mm
别名:
Synthware C373230, glass chromatograpy column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151816
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS top24/40
等級
for chromatography
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware C373230
技術
HPLC: suitable
內徑 × 長度
26.0 mm × 305 mm
容量
500 mL
適合性
suitable for chromatography
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)