主要文件
SYNC291925
Synthware graduated concentrator tube
25 mL, joint: ST/NS 19/22
别名:
Synthware C291925, glass concentrator tube
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
材料
colorless tube
glass tube
接合處
joint: ST/NS19/22
無菌
non-sterile
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware C291925
容量
25 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Graduated concentrator tubes for use with Kuderna-Danish evaporative set-ups. Tube can be stoppered for storage. Overall height is 100 mm for 10 mL, and 170 mm for the 25 mL.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)