主要文件
Z330876
Lenz® Squibb separating funnel
funnel capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32, glass key, graduated: no
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass 3.3
glass key
接合處
joint: ST/NS29/32
特點
graduated: no
製造商/商標名
Bistabil®
Lenz 4.0100.49
漏斗容量
250 mL
栓塞孔
2.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)