主要文件
SM7550201
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 50 μm, pore diameter 75 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 1 pieces
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Al
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
材料
alumina membrane
描述
Pore geometry: trigonal arrangement
包裝
pkg of 1 pieces
尺寸
20 mm × 20 mm
厚度
50 μm
孔徑
125 nm (interpore distance)
75 nm pore diameter
相容性
(Pore geometry: trigonal arrangement)
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)