SM251001010
1 of 10
Sigma-Aldrich
SM25501010
SmartPor, alumina membrane
SM75501010
SM6050105
SM4050105
SM40100105
SM601001010
MP1501010
MakroPor, silicon membrane
SM60501010
SM40501010
SM75100105
Pore geometry: trigonal arrangement
pkg of 10 pieces
10 mm × 10 mm
100 μm
25 nm pore diameter65 nm (interpore distance)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
基材和预制电子器件_电子材料_材料科学-默克生命科学
电子材料_有机材料_材料科学-默克生命科学
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。