主要文件
SLW1134/10
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck baffled
capacity 500 mL
别名:
Pyrex, SciLabware 1134/10
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
bottom (Baffled)
接合處
Joints neck (32)
無菌
non-sterile
特點
graduated: no
without cap
baffled
包裝
pack of 5 ea
製造商/商標名
SciLabware 1134/10
高度
186 mm
本體外徑
101 mm
容量
500 mL
頸內徑
36 mm
接頭
narrow neck
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Exhibits 4 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
  • Suitable for repeated autoclave cycles at 121 deg. C
其他說明
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)