Key Documents
SIK4522-20
Sigma-Aldrich
11-Acetateundecyltrimethoxysilane
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H34O5Si
分子量:
334.52
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
化驗
≥95%
形狀
liquid (colorless)
儲存期限
3 years under the recommended conditions
應用
This coupling agent is a "masked hydroxyl function" deprotected after deposition with acidic aqueous or acidic aqueous ethanol.
法律資訊
Product of SiKEMIA
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)