化驗
97%
形狀
solid
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
63-67 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4ClNO4S/c7-13(11,12)6-4-2-1-3-5(6)8(9)10/h1-4H
InChI 密鑰
WPHUUIODWRNJLO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
4.1A - Other explosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
N11507-100G | 4061832424217 |
N11507-25G | 4061834106807 |
N11507-75KG |