主要文件
MT51350046
Mettler-Toledo certified buffer
pH 9.21, volume 6 x 250 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
51191600
NACRES:
NB.79
無菌
non-sterile
形狀
liquid
製造商/商標名
Mettler-Toledo 51350046
容積
6 x 250 mL
pH值
9.21
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
The perfect product for regulated industries. These solutions are traceable to a certificate of an accredited body of DKD.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)