Merck
M25589
Sigma-Aldrich
6-甲氧基-1-萘满酮
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H12O2
CAS号:
分子量:
176.21
Beilstein:
972739
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
bp
171 °C/11 mmHg (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc2C(=O)CCCc2c1
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-9-5-6-10-8(7-9)3-2-4-11(10)12/h5-7H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
MNALUTYMBUBKNX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1