Merck
C96001
Sigma-Aldrich
环丁酮
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C4H6(=O)
CAS号:
分子量:
70.09
Beilstein:
1560289
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
密度
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C1CCC1
InChI
1S/C4H6O/c5-4-2-1-3-4/h1-3H2
InChI 密鑰
SHQSVMDWKBRBGB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
通过磺酰环氧乙烷中间体高效合成氨基环丁烷羧酸的原料
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
60.8 °F
閃點(°C)
16 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrahedron, 62, 9268-9268 (2006)