Merck
GF86869197
rod, 3.2 mm diameter, length 500 mm, purity 99.9%
别名:
MG007915
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Mg
CAS号:
分子量:
24.31
Beilstein:
4948473
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
1 mmHg ( 621 °C)
化驗
99.9%
形狀
rod
自燃溫度
950 °F
製造商/商標名
Goodfellow 868-691-97
電阻係數
4.46 μΩ-cm, 20°C
長度
500 mm
直徑
3.2 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
密度
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI 密鑰
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
GF86869197-10EA4061821029515
GF86869197-5EA4061821029553
GF86869197-1EA4061821029522
GF86869197-20EA4061821029539
GF86869197-2EA4061821029546