化驗
99.5%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 344-358-07
電阻係數
9.71 μΩ-cm
尺寸
300 × 300 mm
厚度
0.025 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI 密鑰
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF34435807-10EA | 4061821034014 |
GF34435807-1EA | 4061821034021 |
GF34435807-2EA | 4061821034038 |
GF34435807-5EA | 4061821034045 |