Merck
GF53653158
monofilament, 0.080 mm diameter, length 20 m
别名:
B 005908
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
B
CAS号:
分子量:
10.81
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141907
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
monofilament
製造商/商標名
Goodfellow 536-531-58
電阻係數
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
長度
20 m
直徑
0.080 mm
密度
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[B]
InChI
1S/B
InChI 密鑰
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)