Merck
GF01015300
powder, max. particle size 840 micron, weight 20 g, high purity 99.99+%
别名:
CO006035
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Co
CAS号:
分子量:
58.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141710
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.99%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 010-153-00
電阻係數
6.24 μΩ-cm, 20°C
重量
20 g
零件最大尺寸
840 μm
bp
2900 °C (lit.)
密度
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Co]
InChI
1S/Co
InChI 密鑰
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)