Key Documents
GF49675269
Cellulose Acetate Butyrate
(CAB), sheet, thickness 0.76 mm, size 500 × 500 mm, clear
别名:
AC303076
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 496-752-69
尺寸
500 × 500 mm
厚度
0.76 mm
顏色
clear
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)