形狀
film
製造商/商標名
Goodfellow 138-038-81
尺寸
150 × 150 mm
厚度
0.2 mm
顏色
natural
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF13803881-1EA | 4061825031897 |
GF13803881-10EA | 4061825031880 |
GF13803881-5EA | 4061825031910 |
GF13803881-2EA | 4061825031903 |