Merck
GF44460187
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, high purity 99.999%
别名:
BI006015
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Bi
CAS号:
分子量:
208.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141706
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
<0.1 mmHg ( 20 °C)
化驗
99.999%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 444-601-87
電阻係數
129 μΩ-cm, 20°C
重量
100 g
零件最大尺寸
150 μm
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
密度
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChI 密鑰
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)