Merck
GF64751957
powder, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, high purity 99.999%
别名:
SB006015
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Sb
CAS号:
分子量:
121.76
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141704
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.999%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 647-519-57
電阻
41.7 μΩ-cm
重量
50 g
零件最大尺寸
150 (micron)
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
密度
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Sb]
InChI
1S/Sb
InChI 密鑰
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)