主要文件
GF19590206
Aluminum nickelide
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g
别名:
AL716010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 195-902-06
重量
100 g
零件最大尺寸
150 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
GF19590206-1EA4061821145123