化驗
99.95%
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 160-581-89
電阻係數
20.65 μΩ-cm
長度
1000 mm
直徑
5.0 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
SMILES 字串
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI 密鑰
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
訊號詞
Danger
危險分類
Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects