主要文件
GF14230640
Copper-titanium alloy, Cu90Ti10
powder, 45micron max. particle size, atomized, 200g
别名:
CU256011
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
31152304
NACRES:
NA.23
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 142-306-40
重量
200 g
零件最大尺寸
45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)