蒸汽壓力
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
化驗
99.90%
形狀
rod
自燃溫度
572 °F
製造商/商標名
Goodfellow 127-770-59
電阻係數
13.5 μΩ-cm, 20°C
長度 × 直徑
100 mm × 16 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
密度
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI 密鑰
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N