蒸汽壓力
<0.1 mmHg ( 20 °C)
化驗
99.999%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 111-605-71
電阻係數
129 μΩ-cm, 20°C
重量
200 g
塊最大尺寸
10 mm
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
密度
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChI 密鑰
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N