Merck
D73405
Sigma-Aldrich
2,3-二氯吡啶
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3Cl2N
CAS号:
分子量:
147.99
Beilstein:
109811
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
crystals
mp
64-67 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1cccnc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl2N/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H
InChI 密鑰
MAKFMOSBBNKPMS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)