主要文件
CLS982616X
Pyrex®培养管,带PTFE内衬的螺旋盖
O.D. × L 16 mm × 125 mm
别名:
Corning® 9826
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121706
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
cap (PTFE Liner)
round bottom tube
螺紋尺寸
15-415
無菌
non-sterile
包裝
pack of 144 ea
case of 288
製造商/商標名
Corning 9826-16X
外徑 × 長度
16 mm × 125 mm
顏色
clear
適合性
suitable for (culture)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Pyrex® 培养管由低膨胀硼硅玻璃制成。
  • 其包含你一个酚醛螺帽,以方便高压灭菌后的处理和密封。
  • 聚四氟乙烯 (PTFE) 表面胶合橡胶衬里可确保高惰性密封面。
  • 适用于铅笔标记的白色珐琅标记点。
带有PTFE面的白色橡胶内衬帽。白色釉质标记点。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)