主要文件
CLS31760125C
Pyrex® gas-washing bottle with fritted disc
capacity 125 mL, stopper joint: ST/NS 40/50
别名:
glass bottle
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
clear bottle
cylindrical bottle
straight bottle
接合處
joint: ST/NS stopper40/50
特點
cap
製造商/商標名
Corning 31760-125C
容量
125 mL
直徑× 高度
38 mm × 300 mm
管材外徑
8 mm
孔徑
porositycoarse
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)