Merck
C99701
Sigma-Aldrich
溴代环庚烷
97%
别名:
环庚基溴
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H13Br
CAS号:
分子量:
177.08
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.5052 (lit.)
bp
71-72 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.289 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
BrC1CCCCCC1
InChI
1S/C7H13Br/c8-7-5-3-1-2-4-6-7/h7H,1-6H2
InChI 密鑰
LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
154.4 °F - closed cup
閃點(°C)
68 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)