方案
96%
表单
crystals
mp
90-92 °C (lit.)
SMILES字符串
CCOC(=O)N1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H9NO4/c1-2-16-11(15)12-9(13)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
VRHAQNTWKSVEEC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于保护胺基官能团。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Tetrahedron, 49, 13-13 (1993)