Merck
C39288
Sigma-Aldrich
2-氯-2,2-二苯基乙酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC(C6H5)2COCl
CAS号:
分子量:
265.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
bp
193 °C/27 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC(=O)C(Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10Cl2O/c15-13(17)14(16,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI 密鑰
NFHKZAUDRWRXMZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)